Learn More
1,2,4,5-Tetrachlorbenzol, TRC
Artikelnummer. 30180246
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30180246 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30180246 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT29128510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-94-3
Summenformel C6 H2 Cl4
Molekulargewicht (g/mol) 215.89
Synonym Benzene, 1,2,4,5-tetrachloro-, 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene, NSC 27003, s-Tetrachlorobenzene
IUPAC-Name 1,2,4,5-Tetrachlorbenzol
SMILES Clc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H2Cl4/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2H
Formelmasse 213.8911