Learn More
1,2,4,5-Tetrachlorobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494240
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11494240 50 g 50 Gramm
11484240 10 g 10 Gramm
11426867 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494240 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14318.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 95-94-3 | C6H2Cl4 | 215.882 g/mol
It finds its application as a high melting diluent in the eutectic crystallization of pseudo binary systems of polyethylene and high melting diluents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es findet Anwendung als hochschmelzendes Verdünnungsmittel bei der eutektischen Kristallisation von Pseudo-Binärsystemen aus Polyethylen und hochschmelzenden Verdünnungsmitteln.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Die Löslichkeit in Toluol ist nahezu transparent.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-94-3
Summenformel C6H2Cl4
Molekulargewicht (g/mol) 215.882
MDL-Nummer MFCD00000549
InChI-Schlüssel JHBKHLUZVFWLAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-tetrachlorobenzene, benzene, 1,2,4,5-tetrachloro, benzene tetrachloride, rcra waste number u207, 1,2,4,5-tetrachlorbenzol, unii-5n27529kgh, ccris 766, benzene, tetrachloro, rcra waste no. u207, 1,2,4,5-tetrachlorbenzol russian
PubChem CID 7270
ChEBI CHEBI:36697
IUPAC-Name 1,2,4,5-Tetrachlorbenzol
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Cl)Cl)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
Schmelzpunkt 138°C to 142°C
Dichte 1.86
Menge 50 g
Geruch Unpleasant
UN-Nummer UN3077
Beilstein 1618315
Siedepunkt 245°C
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Solubility in toluene is almost transparent.
Formelmasse 215.89
Reinheit (%) 98%