Learn More
1,2,4,5-Tetrabrombenzol, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393127
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11393127 10 g 10 Gramm
11303137 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393127 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13539.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 636-28-2 | C6H2Br4 | 393.70 g/mol
1,2,4,5-Tetrabromobenzene is used in the synthesis of diethynyltriptycene-linked dipyridyl ligands, in the generation of dibenzyne. It is also used to produce 6,7-dibromo-1,4-epoxy-1,4-dihydronaphthalene at temperature of -23°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2,4,5-Tetrabromobenzol wird in der Synthese von Diethynyltriptycen-verbundenen Dipyridyl-Liganden bei der Erzeugung von Diarin verwendet. Es wird auch zur Herstellung von 6,7-Dibrom-1,4-Epoxid-1,4-Dihydronaphthalin bei einer Temperatur von -23 °C verwendet
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 636-28-2
Summenformel C6H2Br4
Molekulargewicht (g/mol) 393.70
MDL-Nummer MFCD00000063
InChI-Schlüssel QCKHVNQHBOGZER-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1,2,4,5-tetrabromo, 2,3,5,6-tetrabromobenzene, unii-m25dk66lcz, m25dk66lcz, pubchem4448, 1,4,5-tetrabromobenzene, 2,5,6-tetrabromobenzene, acmc-1b6z1, benzene,2,4,5-tetrabromo, benzene,1,2,4,5-tetrabromo
PubChem CID 12486
IUPAC-Name 1,2,4,5-tetrabromobenzene
SMILES BrC1=CC(Br)=C(Br)C=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,4,5-Tetrabromobenzene
Schmelzpunkt 175°C to 180°C
Menge 10 g
Beilstein 1365830
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 393.7
Reinheit (%) 94%