Learn More
1,2,4,5-Benzoltetracarbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30329239
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30329239 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30329239 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB130380250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic Acid
CAS 89-05-4
Summenformel C10H6O8
Menge 250 mg
Synonym 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid (8CI, 9CI, ACI), 1,2,4,5-Tetracarboxybenzene, NSC 6369, Pyromellitic acid
InChI-Formel InChI=1S/C10H6O8/c11-7(12)3-1-4(8(13)14)6(10(17)18)2-5(3)9(15)16/h1-2H,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)
SMILES OC(=O)c1cc(C(=O)O)c(cc1C(=O)O)C(=O)O
IUPAC-Name 1,2,4,5-Benzoltetracarbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 254.15
Formelmasse 254.0063