Learn More
1,2,3-Trimethylimidazolium-methylsulfat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15496118
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15496118 25 g 25 Gramm
15406128 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15496118 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59724.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65086-12-6
Summenformel C7H14N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 222.259
MDL-Nummer MFCD03788934
InChI-Schlüssel OUAUEIYYLHUEPK-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1,2,3-trimethylimidazolium methyl sulfate, basionic tm st 99, 1,2,3-trimethylimidazol-1-ium methyl sulfate 1-, basionics™ st 99, 1,2,3-trimethylimidazolium methanesulfonate, 1,2,3-trimethylimidazolium methyl sulfate, basf quality
PubChem CID 11579446
IUPAC-Name Methylsulfat;1,2,3-Trimethylimidazol-1-ium
SMILES CC1=[N+](C=CN1C)C.COS(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3-Trimethylimidazolium methyl sulfate
Schmelzpunkt 115°C
Flammpunkt 196°C (385°F)
Menge 25 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 222.26
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest