Learn More
1,2,3-Trifluorbenzol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499547
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499547 1 g 1 Gramm
11409557 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499547 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22055.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1489-53-8 | C6H3F3 | 132.085 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1489-53-8
Summenformel C6H3F3
Molekulargewicht (g/mol) 132.085
MDL-Nummer MFCD00012013
InChI-Schlüssel AJKNNUJQFALRIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluorobenzene, benzene, trifluoro, benzene, 1,2,3-trifluoro, 3,4,5-trifluoro-benzene, pubchem1067, 1,2,3-fluorobenzene, 1,2,3-trifluorobenze, 1,2,3-trifluorbenzen, 1,2,6-trifluorobenzene, 2,3,4-trifluorobenzene
PubChem CID 15147
IUPAC-Name 1,2,3-trifluorbenzol
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3-Trifluorobenzene
Dichte 1.28
Siedepunkt 94°C to 95°C
Flammpunkt −3°C (26°F)
Brechungsindex 1.422
Menge 1 g
UN-Nummer UN2387
Beilstein 1862388
Formelmasse 132.09
Reinheit (%) ≥98%