Learn More
1,2,3-Hexanetriol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11486330
1,2,3-Hexanetriol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7029688
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11486330
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27180.03
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 90325-47-6 | C6H14O3 | 134.175 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90325-47-6
Summenformel C6H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 134.175
MDL-Nummer MFCD00043071
InChI-Schlüssel XYXCXCJKZRDVPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3-hexanetriol, rac-syn-hexane-1,2,3-triol, dsstox_cid_31384, dsstox_gsid_52884, 1,2,3-hexanetriol solution, 1,2,3-hexanetriol 1 m solution, 1,2,3-hexanetriol, bioxtra gc, additive screening solution 07/fluka kit no 78374
PubChem CID 2724429
IUPAC-Name Hexan-1,2,3-triol
SMILES CCCC(C(CO)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3-Hexanetriol
Schmelzpunkt 64°C to 67°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 134.18
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10143733 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerH27180.06,H27180.03
ChargennummerG14T004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerH27180.06,H27180.03
Name des Produkts
1,2,3-Hexanetriol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >