Learn More
1,2,3-Hexantriol, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 15790839 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 15790839
Marke: Thermo Scientific Acros 232510050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 90325-47-6
Summenformel C6H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 134.18
InChI-Schlüssel XYXCXCJKZRDVPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3-hexanetriol, rac-syn-hexane-1,2,3-triol, dsstox_cid_31384, dsstox_gsid_52884, 1,2,3-hexanetriol solution, 1,2,3-hexanetriol 1 m solution, 1,2,3-hexanetriol, bioxtra gc, additive screening solution 07/fluka kit no 78374
PubChem CID 2724429
IUPAC-Name Hexan-1,2,3-triol
SMILES CCCC(C(CO)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3-Hexanetriol
Schmelzpunkt 67.0°C to 69.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Strukturformel CH3(CH2)2CHOHCHOHCH2OH
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible in water.
Formelmasse 134.18
Reinheit (%) 97%