Learn More
1-(2,3-Dichlorphenyl)ethanon, TRC
Artikelnummer. 30336953
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30336953 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30336953 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB419383100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2,3-Dichlorophenyl)ethanone
CAS 56041-57-7
Summenformel C8H6OCl2
Menge 100 mg
Synonym 2',3'-Dichloroacetophenone
InChI-Formel InChI=1S/C8H6Cl2O/c1-5(11)6-3-2-4-7(9)8(6)10/h2-4H,1H3
SMILES CC(=O)c1cccc(Cl)c1Cl
IUPAC-Name 1-(2,3-Dichlorphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 189.04
Formelmasse 187.9796