Learn More
1,2,3-Benzothiadiazol-5-carbonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1, 2, 3-Benzothiadiazole-5-carbonyl chloride |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 198.63 |
Reinheit (%) | 95% |