Learn More
1,2,3,6-Tetrahydrophthalimid, TRC
Artikelnummer. 30137110
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137110 1 g 1 Gramm
30138659 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137110 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT2942451G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85-40-5
Summenformel C8 H9 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 151.16
Synonym 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, 4-Cyclohexene-1,2-dicarboximide (6CI,7CI,8CI), 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide, 2,3,3a,4,7,7a-Hexahydro-1H-isoindole-1,3-dione, 3-Hydroxy-3a,4,7,7a-tetrahydro-1H-isoindol-1-one, 3a,4,7,7a-Tetrahydroisoindole-1,3-dione, NSC 59011, THPI, Tetrahydrophthalic acid imide, Tetrahydrophthalimide, δ4-Tetrahydrophthalimide, 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, 4-Cyclohexene-1,2-dicarboximide (6CI,7CI,8CI), 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide, 2,3,3a,4,7,7a-Hexahydro-1H-isoindole-1,3-dione, 3-Hydroxy-3a,4,7,7a-tetrahydro-1H-isoindol-1-one, 3a,4,7,7a-Tetrahydroisoindole-1,3-dione, NSC 59011, THPI, Tetrahydrophthalic acid imide, Tetrahydrophthalimide, δ4-Tetrahydrophthalimide
IUPAC-Name 3a,4,7,7a-Tetrahydroisoindol-1,3-Dione
SMILES O=C1NC(=O)C2CC=CCC12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,9,10,11)
Formelmasse 151.0633
Reinheit (%) >95%