Learn More
1,2,3,5-Tetra-O-benzoyl-2-C-methyl-β-D-ribofuranose, TRC
Artikelnummer. 30408870
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30408870 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30408870 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT28422025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3,5-Tetra-O-benzoyl-2-C-methyl-beta-D-ribofuranose
CAS 15397-15-6
Summenformel C34 H28 O9
Menge 25 mg
Synonym 1,2,3,5-Tetra-O-Benzoyl-2-C-Methyl-B-D-Ribofuranose
InChI-Formel InChI=1S/C34H28O9/c1-34(43-32(38)26-20-12-5-13-21-26)28(41-30(36)24-16-8-3-9-17-24)27(22-39-29(35)23-14-6-2-7-15-23)40-33(34)42-31(37)25-18-10-4-11-19-25/h2-21,27-28,33H,22H2,1H3/t27-,28-,33+,34-/m1/s1
SMILES C[C@]1(OC(=O)c2ccccc2)[C@H](OC(=O)c3ccccc3)O[C@H](COC(=O)c4ccccc4)[C@H]1OC(=O)c5ccccc5
IUPAC-Name [(2R,3R,4R,5S)-3,4,5-Tribenzoyloxy-4-methyloxolan-2-yl]methylbenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 580.58
Formelmasse 580.1733