Learn More
1,2,3,5-Tetra-O-benzoyl-2-C-methyl-β-D-ribofuranose, TRC
Artikelnummer. 30423112
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30423112 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30423112 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT2842201G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3,5-Tetra-O-benzoyl-2-C-methyl-beta-D-ribofuranose
CAS 15397-15-6
Summenformel C34 H28 O9
Menge 1 g
Synonym 1,2,3,5-Tetra-O-Benzoyl-2-C-Methyl-B-D-Ribofuranose
InChI-Formel InChI=1S/C34H28O9/c1-34(43-32(38)26-20-12-5-13-21-26)28(41-30(36)24-16-8-3-9-17-24)27(22-39-29(35)23-14-6-2-7-15-23)40-33(34)42-31(37)25-18-10-4-11-19-25/h2-21,27-28,33H,22H2,1H3/t27-,28-,33+,34-/m1/s1
SMILES C[C@]1(OC(=O)c2ccccc2)[C@H](OC(=O)c3ccccc3)O[C@H](COC(=O)c4ccccc4)[C@H]1OC(=O)c5ccccc5
IUPAC-Name [(2R,3R,4R,5S)-3,4,5-Tribenzoyloxy-4-methyloxolan-2-yl]methylbenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 580.58
Formelmasse 580.1733