Learn More
1,2,3,5-Tetra-O-Benzoyl-2-C-Methyl-Beta-D-Ribofuranose, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2,3,5-Tetra-O-benzoyl-2-C-methyl-beta-D-ribofuranose |
| Schmelzpunkt | 147°C to 163°C |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 5 g |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform or acetonitrile |
| Optische Drehung | +70° (c=1 in Chloroform) |
| Formelmasse | 580.58 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Pulver |