Learn More
1-(2,3,5,6-Tetramethylphenylsulfonyl)-L-Prolin, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15478655
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15478655 250 mg 250 Milligramm
15468655 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478655 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33819.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1009282-06-7
Summenformel C15H21NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 311.396
MDL-Nummer MFCD06409475
InChI-Schlüssel DFFZRBIPGBTBHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,5,6-tetramethylphenyl sulfonyl proline, 1-2,3,5,6-tetramethylphenylsulfonyl-l-proline, 1-2,3,5,6-tetramethylphenyl sulfonylpyrrolidine-2-carboxylic acid, 1-2,3,5,6-tetramethylphenyl sulfonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, 1-2,3,5,6-tetramethyl-benzenesulfonyl-pyrrolidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 3157170
IUPAC-Name 1-(2,3,5,6-tetramethylphenyl)sulfonylpyrrolidin-2-Carbonsäure
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1C)S(=O)(=O)N2CCCC2C(=O)O)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2,3,5,6-Tetramethylphenylsulfonyl)-L-proline
Schmelzpunkt 121°C to 124°C
Menge 250 mg
Formelmasse 311.4
Optische Drehung −47° (c=1 in DMF)
Reinheit (%) 96%