Learn More
1,2,3,5,6,7-Hexahydro-S-5-indacen-4yl-amine, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2,3,5,6,7-Hexahydro-S-5-indacen-4yl-amine |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H15N/c13-12-10-5-1-3-8(10)7-9-4-2-6-11(9)12/h7H,1-6,13H2 |
| Formelmasse | 173.1204 |