Learn More
1,2,3,4-Tetramethyl-1,3-Cyclopentadien, 85 %, Isomergemisch, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2,3,4-Tetramethyl-1,3-cyclopentadiene |
| CAS | 4249-10-9 |
| Farbe | Gelb |
| Dichte | 0.8080g/mL |
| Siedepunkt | 142.0°C |
| Flammpunkt | 42°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 80% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Summenformel | C9H14 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1,2,3,4-Tetramethyl-1,3-cyclopentadiene
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.