Learn More
1,2,3,4-Tetrahydrochinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10503881 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10503881
Marke: Thermo Scientific Acros 138271000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 635-46-1 | C9H11N | 133.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 635-46-1
Summenformel C9H11N
Molekulargewicht (g/mol) 133.19
MDL-Nummer MFCD00006693
InChI-Schlüssel LBUJPTNKIBCYBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydroquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-quinoline, kusol, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro, unii-ccr50n1z9g, 1,2,3,4-tetrahydrochinoline, 1,2,3,4-tetrahydro quinoline, benzopiperidine, ccr50n1z9g, 1,2,3,4,-tetrahydroquinoline
PubChem CID 69460
ChEBI CHEBI:213323
IUPAC-Name 1,2,3,4-Tetrahydrochinolin
SMILES C1CNC2=CC=CC=C2C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3,4-Tetrahydroquinoline
Schmelzpunkt 15.0°C to 17.0°C
Farbe Gelb
Dichte 1.0600g/mL
Siedepunkt 249.0°C
Flammpunkt 100 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5930 to 1.5950
Menge 100 g
Beilstein 20,262
Relative Dichte 1.06
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: <1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol
Viskosität 12.5 mPa.s (20°C)
Formelmasse 133.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit