Learn More
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin, Reagenzienqualität, 99 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15695500 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 l
4 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
4 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15695500 1 l Glasflasche 1 Liter
15685500 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
15618410 4 L Glasflasche 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15695500 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 4293251L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 119-64-2
Summenformel C10H12
Molekulargewicht (g/mol) 132.21
MDL-Nummer MFCD00001733
InChI-Schlüssel CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Benzocyclohexan, Tetrahydronaphthalin, Tetralin, Naphthalin,1,2,3,4-Tetrahydro, Naphthalin-1,2,3,4-Tetrahydrid, tetranap, naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro, tetralina, naphthalene 1,2,3,4-tetrahydride, tetralene
PubChem CID 8404
ChEBI CHEBI:35008
IUPAC-Name 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin
SMILES C1CCC2=CC=CC=C2C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin
Schmelzpunkt -35 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.973 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 207 °C
Flammpunkt 71 °C (159.8 °F)
Infrarotspektrum Entspricht der Struktur
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex n20/D 1.541
Menge 1 l
UN-Nummer UN3082
Beilstein 1446407
Formelmasse 132.2 mol
Reinheit (%) 99 %