Learn More
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin, Reagenzienqualität, ≥97 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15605580 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Packungsgröße:
20 Liter
4 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15605580 20 l Edelstahlkanne 20 Liter
15638410 20 l Edelstahlkanne 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15605580 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 45643820L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 119-64-2
Summenformel C10H12
Molekulargewicht (g/mol) 132.21
MDL-Nummer MFCD00001733
InChI-Schlüssel CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Benzocyclohexan, Tetrahydronaphthalin, Tetralin, Naphthalin,1,2,3,4-Tetrahydro, Naphthalin-1,2,3,4-Tetrahydrid, tetranap, naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro, tetralina, naphthalene 1,2,3,4-tetrahydride, tetralene
PubChem CID 8404
ChEBI CHEBI:35008
IUPAC-Name 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin
SMILES C1CCC2=CC=CC=C2C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin
Schmelzpunkt -35 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.973 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 207 °C
Flammpunkt 71 °C (159.8 °F)
Infrarotspektrum Entspricht der Struktur
Verpackung Edelstahlkanne
Brechungsindex n20/D 1.541
Menge 20 l
UN-Nummer UN3082
Beilstein 1446407
Formelmasse 132.2 mol
Reinheit (%) ≥ 97 %