Learn More
1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin, TRC
Artikelnummer. 30412900
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30412900 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30412900 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT29382050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline
CAS 91-21-4
Summenformel C9H11N
Menge 50 g
Synonym 1,2,3,4-Tetrahydro-2-azanaphthalene, 1,2,3,4-Tetrahydro-2-isoquinoline, 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline, 3,4-Dihydro-1H-isoquinoline, NSC 15312
InChI-Formel InChI=1S/C9H11N/c1-2-4-9-7-10-6-5-8(9)3-1/h1-4,10H,5-7H2
SMILES C12=C(CNCC2)C=CC=C1
IUPAC-Name 1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin
Molekulargewicht (g/mol) 133.19
Formelmasse 133.0891