Learn More
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-6,7-diol Hydrobromide, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-6,7-diol Hydrobromide |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H11NO2.BrH/c11-8-3-6-1-2-10-5-7(6)4-9(8)12;/h3-4,10-12H,1-2,5H2;1H |
| Formelmasse | 245.0051 |