Learn More
1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-1-essigsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10206111 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10206111 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10206111 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 334380010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-1-acetic acid
Namenshinweis 98%
CAS 105400-81-5
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 248.0°C to 251.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C11H13NO2
MDL-Nummer MFCD00215024
Menge 1 g
Synonym 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1-yl acetic acid, 2-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-yl acetic acid, 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1-acetic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-1-yl-acetic acid, 2-1,2,3,4-tetrahydro-1-isoquinolinyl acetic acid, 1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-ylacetic acid, 1-isoquinolineaceticacid, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydro-1-isoquinolinylacetic acid, 2-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolyl acetic acid, tetrahydroisoquinolylacetic acid
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in methanol
InChI-Schlüssel BUAVPRGEIAVFBF-JTQLQIEISA-N
SMILES [O-]C(=O)C[C@@H]1[NH2+]CCC2=CC=CC=C12
IUPAC-Name (1S)-1-(carboxylatomethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-2-ium
Molekulargewicht (g/mol) 191.23
PubChem CID 2733683
Formelmasse 191.23
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver