Learn More
1,2,3,4-Tetrahydrobenzazepin-5-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10372110 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10372110 5 g 5 Gramm
10725842 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10372110 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 435910050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 1127-74-8
MDL-Nummer MFCD03426404
InChI-Schlüssel NKRKBYFBKLDCFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3,4-tetrahydro-benzo b azepin-5-one, 1,2,3,4-tetrahydrobenzo b azepin-5-one, 1,2,3,4-tetrahydrobenzoazepine-5-one, 3,4-dihydro-1h-benzo b azepin-5 2h-one, 1,2,3,4-tetrahydro-5h-1-benzazepin-5-one, 2,3,4,5-tetrahydro-1h-1-benzazepin-5-one, 5h-1-benzazepin-5-one, 1,2,3,4-tetrahydro, 5-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1h-benzazepine, 1,2,3,4-tetrahydrobenzazepine-5-one, zlchem 1002
PubChem CID 294788
IUPAC-Name 1,2,3,4-Tetrahydro-1-Benzazepin-5-on
SMILES C1CC(=O)C2=CC=CC=C2NC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3,4-Tetrahydrobenzazepine-5-one
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 68°C to 72°C
Farbe Grün bis Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C10H11NO
Menge 5 g
Molekulargewicht (g/mol) 161.204
Formelmasse 161.21
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,3,4-Tetrahydrobenzazepine-5-one
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.