Learn More
1,2,3,4-Tetrahydro-6-chinolincarbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10181022
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10181022 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10181022 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00019DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3,4-Tetrahydro-6-quinolinecarboxylic acid
CAS 5382-49-0
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C10H11NO2
MDL-Nummer MFCD00957087
Menge 1 g
Synonym 1,2,3,4-tetrahydro-6-quinolinecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-quinoline-6-carboxylic acid, 6-quinolinecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro, maybridge3_004537, 1,2,3,4-tetrahydro-6-quinolinecarboxylicacid, 1,2,3,4-tetrahydroquinolin-6-carboxylic acid
InChI-Schlüssel ARNALYPZOYPNAF-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC2=C(NCCC2)C=C1
IUPAC-Name 1,2,3,4-Tetrahydrochinolin6-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 177.20
PubChem CID 2779641
Formelmasse 177.2
Reinheit (%) 97%