Learn More
(+/-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-Naphthylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11431697
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11431697 5 g 5 Gramm
11441697 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11431697 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25673.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2217-40-5 | C10H14ClN | 183.68 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2217-40-5
Summenformel C10H14ClN
Molekulargewicht (g/mol) 183.68
MDL-Nummer MFCD00001740
InChI-Schlüssel DETWFIUAXSWCIK-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 1-aminotetralin, aminotetralin, 1-amino-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene, aminotetralin czech, tetrahydro-beta-naphthylamine, 1-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1-naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydronaphthylamine, beta-1,2,3,4-tetrahydronaphthylamine
PubChem CID 18066
IUPAC-Name 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amin
SMILES [Cl-].[NH3+]C1CCCC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine
Dichte 1.026
Siedepunkt 246°C to 247°C (714 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.564
Menge 5 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 147.22
Reinheit (%) 97%