Learn More
1,2,3,4-Tetrahydro-1-Naphthosäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15454827
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15454827 250 mg 250 Milligramm
15444827 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15454827 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32138.MD
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1914-65-4 | C11H12O2 | 176.215 g/mol
1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid is a reagent used to produce protease inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoesäure wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt in organischen Synthesen, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet. 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin-1-carbonsäure ist ein Reagenz zur Herstellung von Proteasehemmern.
Löslichkeit
Löslich in Methanol und Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1914-65-4
Summenformel C11H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 176.215
MDL-Nummer MFCD02179127
InChI-Schlüssel VDLWTJCSPSUGOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro, tetralin-1-carboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahedro-naphthoic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene-1-carboxylic acid, chembl81606, 1-tetralincarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydronaphthalenecarboxylic acid, tetrahydronaphthoic acid
PubChem CID 12598146
IUPAC-Name 1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-1-carbonsäure
SMILES C1CC(C2=CC=CC=C2C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid
Schmelzpunkt 82°C to 85°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol,and chloroform.
Formelmasse 176.22
Reinheit (%) 98%