Learn More
1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalincarbonsäure, Mikromol™
Beschreibung
1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalincarbonsäure
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic Acid |
| CAS | 1914-65-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic Acid |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C11 H12 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H12O2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10H,3,5,7H2,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)C1CCCc2ccccc12 |
| IUPAC-Name | 1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-1-carbonsäure |
| Mehr anzeigen |