Learn More
1,2,3,4-Butantetracarbonsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447957
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11447957 100 g -
11457957 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11447957 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16612.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1703-58-8 | C8H10O8 | 234.16 g/mol
1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid is used as a cross linking agent to prepare cotton cellulose in order to improve anti-prilling and flame retardant properties. It is used as a spacer in the cross-linking of titania nanoparticles to cotton. Further, it is used as a nonformaldehyde durable press finishing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2,3,4-Butantetracarbonsäure wird als Vernetzungsreagenz zur Präparation von Baumwollzellulose verwendet, um die Anti-Pilling- und Flammschutzeigenschaften zu verbessern. Es wird als Abstandshalter bei der Vernetzung von Titan-Nanopartikeln mit Baumwolle verwendet. Darüber hinaus wird es als formaldehydfreies, dauerhaftes Mittel für das Bügelfrei-Finish eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1703-58-8
Summenformel C8H10O8
Molekulargewicht (g/mol) 234.16
MDL-Nummer MFCD00002722
InChI-Schlüssel GGAUUQHSCNMCAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3,4-butanetetracarboxylic acid, butanetetracarboxylic acid, dsstox_cid_4670, dsstox_rid_77494, dsstox_gsid_24670, 1,2,3,4-butanetetracarboxylic, meso-1,2,3,4-butanetetracarboxylic acid, acmc-20abw3, ksc176c1b, ggauuqhscnmcau-uhfffaoysa
PubChem CID 15560
IUPAC-Name Butan-1,2,3,4-tetracarbonsäure
SMILES C(C(C(CC(=O)O)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid
Schmelzpunkt ∼190°C to 195°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 1729167
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and ethanol.
Formelmasse 234.16
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid