Learn More
1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydroacridin, TRC
Artikelnummer. 30409656
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30409656 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30409656 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO148513500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydroacridine
CAS 1658-08-8
Summenformel C13H17N
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H17N/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h9H,1-8H2
SMILES C1CCc2nc3CCCCc3cc2C1
IUPAC-Name 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydroacridin
Molekulargewicht (g/mol) 187.28
Formelmasse 187.1361