Learn More
1-[2-(2-Hydroxyethoxy)Ethyl]piperazin, TRC
Artikelnummer. 30005086
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30005086 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30005086 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9419105G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine
CAS 13349-82-1
Summenformel C8 H18 N2 O2
Menge 5 g
Synonym 2-[2-(1-Piperazinyl)ethoxy]ethanol, 1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine, 1-[2-[(2-Hydroxyethyl)oxy]ethyl]piperazine, 2-[2-(1-Piperazinyl)ethoxy]ethanol, N-Hydroxyethoxyethylpiperazine
InChI-Formel InChI=1S/C8H18N2O2/c11-6-8-12-7-5-10-3-1-9-2-4-10/h9,11H,1-8H2
SMILES OCCOCCN1CCNCC1
IUPAC-Name 2-(2-Piperazin-1-ylethoxy)ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 174.24
Formelmasse 174.1368