Learn More
1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazin, 95 %, Alfa Aesar™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine |
| Siedepunkt | 112°C to 114°C (0.25 mmHg) |
| Flammpunkt | 113°C (235°F) |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 174.24 |
| Reinheit (%) | 95% |