Learn More
1-(2,2-Difluorbenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)cyclopropancarbonitril, TRC
Artikelnummer. 30381307
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30381307 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30381307 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44585850MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)cyclopropanecarbonitrile
CAS 862574-87-6
Summenformel C11H7NO2F2
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H7F2NO2/c12-11(13)15-8-2-1-7(5-9(8)16-11)10(6-14)3-4-10/h1-2,5H,3-4H2
SMILES FC1(F)Oc2ccc(cc2O1)C3(CC3)C#N
IUPAC-Name 1-(2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-5-yl)cyclopropan-1-carbonitril
Molekulargewicht (g/mol) 223.17
Formelmasse 223.0445