Learn More
1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392859
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11392859 1 g 1 Gramm
11302869 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392859 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27729.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 79-55-0 | C10H21N | 155.285 g/mol
Pharmacological evaluation of the antagonism of nicotine's central effects by mecamylamine and pempidine where pempidine was found to increase the ED50 of nicotine (0.73 mg/kg) for depression of spontaneous activity in a dose-related manner. At a dose of 3 mg/kg, pempidine increased nicotine's ED50 4.7-fold.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pharmacological evaluation of the antagonism of nicotine′s central effects by mecamylamine and pempidine where pempidine was found to increase the ED50 of nicotine (0.73 mg/kg) for depression of spontaneous activity in a dose-related manner. Bei einer Dosis von3 mg/kg erhöhte Pempidin den Nikotin-Faktor ED um das 504.7-fache.
Löslichkeit
Löslich in Toluol, Dimethylformamid.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Luft fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-55-0
Summenformel C10H21N
Molekulargewicht (g/mol) 155.285
MDL-Nummer MFCD00006493
InChI-Schlüssel XULIXFLCVXWHRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym pempidine, pyrilene, perolysen, tenormal, piperidine, 1,2,2,6,6-pentamethyl, pempidina dcit, pempidine inn:ban, pempidinum inn-latin, unii-n5i18ji9d6, 1,2,2,6,6-pentamethyl-piperidine
PubChem CID 6603
IUPAC-Name 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin
SMILES CC1(CCCC(N1C)(C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidine
Dichte 0.858
Siedepunkt 187°C to 188°C
Flammpunkt 50°C (122°F)
Geruch Amine-like
Menge 1 g
UN-Nummer UN1992
Beilstein 103806
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,7080
Löslichkeitsinformationen Soluble in toluene,dimethylformamide.
Formelmasse 155.28
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidine