Learn More
1-[2-(2,5-Dimethyl-1 H-Pyrrol-1-yl)ethyl]piperazin, ≥90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10613603
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10613603 250 mg 250 Milligramm
10223032 1 g 1 Gramm
10386564 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10613603 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00470CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 5059-36-9
Summenformel C12H21N3
Molekulargewicht (g/mol) 207.32
MDL-Nummer MFCD03407319
InChI-Schlüssel AUSXFRFXXDHSTC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 247631
IUPAC-Name 1-[2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)ethyl]piperazin
SMILES CC1=CC=C(C)N1CCN1CCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[2-(2, 5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)ethyl]piperazine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 1-2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl ethyl piperazine, 1-2-2,5-dimethyl-pyrrol-1-yl-ethyl-piperazine, 1-2-2,5-dimethylpyrrol-1-yl ethyl piperazine, piperazine,1-2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl ethyl, 2-2,5-dimethylpyrrolyl ethyl piperazine, enamine_004518, piperazine, 1-2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl ethyl
Formelmasse 207.32
Reinheit (%) 97%