Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 1/16 Zoll Graphit/Vespel™ Anschlüsse Dreiloch-Ferrulen
Hergestellt aus 15 % Graphit und 85 % Vespel
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 0726650
Additional Details : Gewicht : 0.30000kg
Beschreibung
- Verbundstoff aus Graphit und Vespel
- Mechanisch robustes, hartes Material mit langer Lebensdauer
- Bildet eine feste Verbindung mit der Kapillarsäule
Spezifikation
Bohrung von 3 x 0.3 mm | |
Graphit/Vespel | |
Graphit Vespel-Ferrule mit 3 Bohrungen 1/16 Zoll Anschluss 0.3 mm x 3.2 mm x 3.7 mm |
3.2 mm | |
3.7 mm |