missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan Scientific and Medical™ 1/16 Zoll Graphit/Vespel™ Anschlüsse reduzierende Ferrule

Hergestellt aus 15 % Graphit und 85 % Vespel

Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 072656

Additional Details : Gewicht : 0.01000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15268883

  • 61.10 CHF / 10 Stück


Lager auf Anfrage
056 618 41 11
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Verbundstoff aus Graphit und Vespel
  • Mechanisch robustes, hartes Material mit langer Lebensdauer
  • Bildet eine feste Verbindung mit der Kapillarsäule
  • Der ID der Bohrung ist kleiner als die Nenngröße der Armatur
Spezifikation

Spezifikation

3.7 mm
3.2 mm
1.0 mm
15 % Graphit und 85 % Vespel
Graphit Vespel Verringerungsferrule 1/16 Zoll Anschluss 1.0 mm x 3.2 mm x 3.7 mm
Videos
Dokumentation