Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 1/16 Zoll Graphit/Vespel™ Anschlüsse reduzierende Ferrule
Hergestellt aus 15 % Graphit und 85 % Vespel
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 0726632
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Verbundstoff aus Graphit und Vespel
- Mechanisch robustes, hartes Material mit langer Lebensdauer
- Bildet eine feste Verbindung mit der Kapillarsäule
- Der ID der Bohrung ist kleiner als die Nenngröße der Armatur
Spezifikation
3.2 mm | |
3.7 mm | |
0.2 mm |
15 % Graphit, 85 % Vespel | |
Graphit Vespel Verringerungsferrule 1/16 Zoll-Anschluss |