Learn More
1,11-Undecandicarboxylsäure, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1, 11-Undecanedicarboxylic acid |
| Namenshinweis | 94% |
| CAS Min. % | 92.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 112.0°C to 114.0°C |
| Farbe | Weiß bis gelb |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 94% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | HO2C(CH2)11CO2H |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1,11-Undecanedicarboxylic acid
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.