Learn More
1,10-Phenanthropolin-Eisen(II)-Perchlorat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367308
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11367308 10 g 10 Gramm
11357308 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367308 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 030557.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Oxidation, Reduktionsindikator
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14586-54-0
Summenformel C36H24Cl2FeN6O8
Molekulargewicht (g/mol) 795.367
MDL-Nummer MFCD00050959
InChI-Schlüssel QIZDTKUCQUZJHS-UHFFFAOYSA-L
Synonym 1,10-phenanthroline ferrous perchlorate, iron 2+ ; 1,10-phenanthroline; diperchlorate, iron 2+ perchlorate 1,10-phenanthroline 1:2:3, iron 2+ , tris 1,10-phenanthroline-.kappa.n1,.kappa.n10-, oc-6-11-, diperchlorate, tris 1,10-phenanthroline-n1,n10 iron diperchlorate, 3c12h8n2.2clo4.fe, iron 2+ , tris 1,10-phenanthroline-kappan1,kappan10-, oc-6-11-, diperchlorate, iron 2+ , tris 1,10-phenanthroline-kappan1,kappan10-, oc-6-11-, perchlorate 1:2, iron 2+ , tris 1,10-phenanthroline-.kappa.n1,.kappa.n10-, oc-6-11-, perchlorate 1:2
PubChem CID 84537
IUPAC-Name Eisen(2+);1,10-Phenanthrolin;Diperchlorat
SMILES C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1.C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1.C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Fe+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,10-Phenanthroline iron(II) perchlorate
Farbe Rot
Menge 10 g
UN-Nummer UN1479
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 795.37
Physikalische Form Kristallin