Learn More
1,10-Phenanthropolin-Eisen(II)-Perchlorat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357308
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11357308 2 g 2 Gramm
11367308 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357308 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 030557.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Oxidation, Reduktionsindikator
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14586-54-0
Summenformel C36H24Cl2FeN6O8
Molekulargewicht (g/mol) 795.367
MDL-Nummer MFCD00050959
InChI-Schlüssel QIZDTKUCQUZJHS-UHFFFAOYSA-L
Synonym 1,10-phenanthroline ferrous perchlorate, iron 2+ ; 1,10-phenanthroline; diperchlorate, iron 2+ perchlorate 1,10-phenanthroline 1:2:3, iron 2+ , tris 1,10-phenanthroline-.kappa.n1,.kappa.n10-, oc-6-11-, diperchlorate, tris 1,10-phenanthroline-n1,n10 iron diperchlorate, 3c12h8n2.2clo4.fe, iron 2+ , tris 1,10-phenanthroline-kappan1,kappan10-, oc-6-11-, diperchlorate, iron 2+ , tris 1,10-phenanthroline-kappan1,kappan10-, oc-6-11-, perchlorate 1:2, iron 2+ , tris 1,10-phenanthroline-.kappa.n1,.kappa.n10-, oc-6-11-, perchlorate 1:2
PubChem CID 84537
IUPAC-Name Eisen(2+);1,10-Phenanthrolin;Diperchlorat
SMILES C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1.C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1.C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Fe+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,10-Phenanthroline iron(II) perchlorate
Farbe Rot
Menge 2 g
UN-Nummer UN1479
Formelmasse 795.37
Physikalische Form Kristallin
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,10-Phenanthroline iron(II) perchlorate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.