Learn More
1,10-Phenanthropose-Hydrat, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10548630 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10548630 5 g Kunststoffpulverbehälter 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10548630 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P/2190/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
5g, Pulverbehälter aus Kunststoff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 5144-89-8
Schmelzpunkt 97°C
Farbe Weiß
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Summenformel C12H10N2O
MDL-Nummer MFCD00149973
Menge 5 g
Synonym 1,10-phenanthroline hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrate, o-phenanthroline monohydrate, unii-ksx215x00e, 1,10-fenantrolina, 4,5-phenanthroline monohydrate, 1,10-phenanthroline, monohydrate, 1,10-fenanthrolin, 1,10-phenanthrolineo-phenanthroline, 1, 10-phenanthroline monohydrate
InChI-Schlüssel PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
IUPAC-Name 1,10-Phenanthrolinhydrat
Molekulargewicht (g/mol) 198.23
PubChem CID 21226
Formelmasse 198.23g/mol
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,10-Phenanthroline monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenanthroline (1, 10), monohydrate, 1,10-Phenanthroline