Learn More
1,10-Phenanthrolin-5,6-dion, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432088
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15432088 250 mg 250 Milligramm
15412088 1 g 1 Gramm
15422088 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15432088 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55747.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 27318-90-7 | C12H6N2O2 | 210.19 g/mol
1,10-Phenanthroline-5,6-dione is a Bifunctional quinone oxidant which, when used in conjunction with Zn2+ catalysts, is used to affect the aerobic oxidation of secondary amines to a variety of value added motifs, including indoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,10-Phenanthropoin-5,6-dion ist ein bifunktionales Chinonoxidationmittel, das in Verbindung mit Zn2+-Katalysatoren verwendet wird, um die aerobe Oxidation von sekundären Aminen zu einer Vielzahl von mehrwertigen Stoffen, einschließlich Indolen, zu beeinflussen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und dunkel lagern. Vor nicht kompatiblen Materialien wie Oxidationsmitteln geschützt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27318-90-7
Summenformel C12H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 210.19
MDL-Nummer MFCD00014473
InChI-Schlüssel KCALAFIVPCAXJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,10 phenanthroline-5,6-dione, 1 10-phenanthroline-5 6-dione 97, pyridino 3,2-h quinoline-5,6-dione, phen-5,6-dione, pubchem16755, acmc-209gwd, d0jh7c, phox31, ksc204s8l, 1,2-dione-based compound, 17
PubChem CID 72810
IUPAC-Name 1,10-Phenanthrolin-5,6-Dion
SMILES O=C1C(=O)C2=CC=CN=C2C2=NC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,10-Phenanthroline-5,6-dione
Schmelzpunkt 260°C (decomposition)
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 210.19
Reinheit (%) 98%