Learn More
1,10-Decanediol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10572971 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10572971 100 g Glasflasche 100 Gramm
10403515 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10572971 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 181041000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 112-47-0 | C10H22O2 | 174.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-47-0
Summenformel C10H22O2
Molekulargewicht (g/mol) 174.28
MDL-Nummer MFCD00004749
InChI-Schlüssel FOTKYAAJKYLFFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,10-decanediol, decamethylene glycol, decamethylenediol, 1,10-dihydroxydecane, 1,10-decamethylenediol, 1,10-decamethylene diol, 1,6-bis 2-hydroxyethyl hexane, alpha,omega-decanediol, unii-5i577udk52, 1,10-ddecanediol
PubChem CID 37153
IUPAC-Name Decan-1,10-diol
SMILES C(CCCCCO)CCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 10-Decanediol
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 71°C to 75°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 297°C
Flammpunkt 152°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HO(CH2)10OH
Menge 100 g
Beilstein 01, II, 560
Merck Index 15, 2853
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: freely soluble in alcohol and warm ether,practically insoluble in petroleum ether
Formelmasse 174.28
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pellets oder Flocken und/oder Pulver