Learn More
1,10-Decandiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11411648
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11411648 100 g 100 Gramm
11421648 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11411648 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13923.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 112-47-0 | C10H22O2 | 174.284 g/mol
1,10-Decanediol is an minor intermediate in the production of polyesters. It also used in essence, perfumes and in pharmaceuticals. The diacrylate is hydrophobic and used for flexible dental materials, radiation curable coatings, and for lenses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,10-Decanediol ist ein niedriges Zwischenprodukt bei der Produktion von Polyestern. Es wird auch generell in Parfümen und Pharmazeutika verwendet. Das Diacrylat ist hydrophob und wird für flexible zahnärztliche Materialien, strahlenhärtende Beschichtungen und Linsen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Unlöslich in Wasser, Petrolether.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-47-0
Summenformel C10H22O2
Molekulargewicht (g/mol) 174.284
MDL-Nummer MFCD00004749
InChI-Schlüssel FOTKYAAJKYLFFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,10-decanediol, decamethylene glycol, decamethylenediol, 1,10-dihydroxydecane, 1,10-decamethylenediol, 1,10-decamethylene diol, 1,6-bis 2-hydroxyethyl hexane, alpha,omega-decanediol, unii-5i577udk52, 1,10-ddecanediol
PubChem CID 37153
IUPAC-Name Decan-1,10-diol
SMILES C(CCCCCO)CCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,10-Decanediol
Schmelzpunkt 71°C to 74°C
Dichte 1.08
Siedepunkt 297°C
Flammpunkt 152°C (306°F)
Menge 100 g
Beilstein 1698975
Merck Index 14,2849
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol. Insoluble in water,petroleum ether.
Formelmasse 174.28
Reinheit (%) 97%