Learn More
1,10-Decandicarbonsäure, 99%
Artikelnummer. 10065903 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10065903 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10294130 5 g Glasflasche 5 Gramm
10560361 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10065903 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 111881000
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 693-23-2 | C₁₂H₂₂O₄| 230,3 g/ mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 693-23-2
Summenformel C12H22O4
Molekulargewicht (g/mol) 230.3
MDL-Nummer MFCD00002735
InChI-Schlüssel TVIDDXQYHWJXFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,12-dodecanedioic acid, 1,10-decanedicarboxylic acid, decamethylenedicarboxylic acid, 1,10-dicarboxydecane, n-dodecanedioic acid, unii-978yu42q6i, dsstox_cid_7297, dsstox_rid_78394, dsstox_gsid_27297, n-dodecanedioate
PubChem CID 12736
ChEBI CHEBI:4676
IUPAC-Name Dodecandisäure
SMILES C(CCCCCC(=O)O)CCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 10-Decanedicarboxylic acid
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 125°C to 130°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 245°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 220°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HO2C(CH2)10CO2H
Menge 100 g
Beilstein 02, IV, 2126
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: < 0.1g/L (20 c)
Viskosität 8.4 mPa.s (140°C)
Formelmasse 230.3
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pellets oder Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,10-Decanedicarboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO– Nur für Forschungszwecke