Learn More
1,1'-Sulfonyldiimidazol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10062142 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10062142 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10062142 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 374780050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 1'-Sulfonyldiimidazole
CAS 7189-69-7
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 135,0 bis 137,0 °C
Farbe Cremefarben
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H6N4O2S
MDL-Nummer MFCD00015893
Menge 5 g
Synonym 1,1'-sulfonyldiimidazole, 1,1'-sulfonylbis 1h-imidazole, n,n'-sulfonyldiimidazole sdi, 1,1'-sulphonylbis-1h-imidazole, 1-1h-imidazole-1-sulfonyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 1,1'-sulfonylbis, n,n'-sulfuryldiimidazole, 1-imidazole-1-sulfonyl imidazole, 1,1-sulfonyldiimidazole
InChI-Schlüssel ZLKNPIVTWNMMMH-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=S(=O)(N1C=CN=C1)N1C=CN=C1
IUPAC-Name 1-(1H-imidazole-1-sulfonyl)-1H-imidazole
Molekulargewicht (g/mol) 198.20
PubChem CID 81609
Formelmasse 198.21
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1''-Sulfonyldiimidazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1-Sulphonylbis-1H-imidazole