Learn More
1,1'-Oxybis(3,3,3-trifluor-1-propanol)-Hemihydrat, 96 %
Artikelnummer. 15449265
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15449265 5 g 5 Gramm
15439265 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15449265 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51690.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 936107-87-8
Summenformel C6H8F6O3
Molekulargewicht (g/mol) 242.12
MDL-Nummer MFCD22989348
InChI-Schlüssel MBQFJCIIFZJMTG-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3,3,3-trifluoropropionaldehyde hemihydrate, 1,1'-oxybis 3,3,3-trifluoro-1-propanol hemihydrate
PubChem CID 16222109
IUPAC-Name 3,3,3-Trifluor-1-(3,3,3-trifluor-1-hydroxypropoxy)propan-1-ol
SMILES OC(CC(F)(F)F)OC(O)CC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1'-Oxybis(3,3,3-trifluoro-1-propanol) hemihydrate
Strukturformel [CF3CH2CH(OH)]2O·0.5H2O
Menge 5 g
UN-Nummer UN1988
Formelmasse 251.12 (242.12 Anhydrous)
Reinheit (%) 96%