Learn More
(+/-)-1-(1-Naphthyl)ethylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317366
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11317366 5 g 5 Gramm
11327366 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317366 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09342.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 42882-31-5 | C12H13N | 171.243 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42882-31-5
Summenformel C12H13N
Molekulargewicht (g/mol) 171.243
MDL-Nummer MFCD00004014
InChI-Schlüssel RTCUCQWIICFPOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym +/-1-1-naphthyl ethylamine, 1-1-naphthyl ethylamine, 1-naphthalen-1-yl ethanamine, dl-1-1-naphthyl ethylamine, 1-1-naphthyl ethanamine, 1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, +/--1-1-naphthyl ethylamine, 1-1-napthyl ethylamine, 1-naphthalen-1-yl-ethylamine, r-+-1-1-naphthyl ethylamine
PubChem CID 98089
IUPAC-Name 1-Naphthalen-1-ylethanamin
SMILES CC(C1=CC=CC2=CC=CC=C21)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Dichte 1.063
Siedepunkt 155°C to 156°C (15 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.623
Menge 5 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 3197375
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 171.24
Reinheit (%) 98%