Learn More
1-(1-Naphthyl)-2-(Trimethylsilyl)acetylen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15442358
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
104784-51-2
C15H16Si
224.378
MFCD04039886
WATBCTJRCLNXNF-UHFFFAOYSA-N
1-1-naphthyl-2-trimethylsilyl acetylene, trimethyl 2-naphthalen-1-ylethynyl silane, trimethyl 2-naphthalen-1-yl ethynyl silane, 1-naphthylethynyl trimethylsilane, 1-trimethylsilylethynyl naphthalene, 1-trimethylsilyl ethynyl naphthalene, trimethyl naphthalen-1-ylethynyl silane, trimethyl naphthalen-1-yl ethynyl silane, trimethylnaphthalen-1-ylethynylsilane
4438232
Trimethyl(2-naphthalin-1-ylethynyl)silan
C[Si](C)(C)C#CC1=CC=CC2=CC=CC=C21
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
104784-51-2
C15H16Si
224.378
MFCD04039886
WATBCTJRCLNXNF-UHFFFAOYSA-N
1-1-naphthyl-2-trimethylsilyl acetylene, trimethyl 2-naphthalen-1-ylethynyl silane, trimethyl 2-naphthalen-1-yl ethynyl silane, 1-naphthylethynyl trimethylsilane, 1-trimethylsilylethynyl naphthalene, 1-trimethylsilyl ethynyl naphthalene, trimethyl naphthalen-1-ylethynyl silane, trimethyl naphthalen-1-yl ethynyl silane, trimethylnaphthalen-1-ylethynylsilane
4438232
Trimethyl(2-naphthalin-1-ylethynyl)silan
C[Si](C)(C)C#CC1=CC=CC2=CC=CC=C21
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-(1-Naphthyl)-2-(trimethylsilyl)acetylene
Schmelzpunkt 41°C to 43°C
Dichte 0.968 g/mL
Siedepunkt 292°C to 293°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.595
Menge 5 g
Formelmasse 224.38
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest